Läs mer
Cyproheptadinhydroklorid seskihydrat, Mikromol™
Produktkod. 30049987
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30049987 500 mg
1 options
Produktkod. 30049987 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0609.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cyproheptadinhydroklorid Seskihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Analyt- eller komponentnamn Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
InChI formel InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
LEDER O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
IUPAC-namn 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)-1-metylpiperidin; trihydrat; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 701.76
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 700,3198 g/mol