Läs mer
Cyproheptadinhydroklorid Seskihydrat, TRC
Produktkod. 30180282
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180282 50 mg
30179793 100 mg
30180266 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180282 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98920050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41354-29-4
Molekylformel 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 701.76
Synonym Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
IUPAC-namn 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)-1-metylpiperidin; trihydrat; Dihydroklorid
LEDER O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Formel vikt 700.3198