Läs mer
Cyproheptadin N-oxid, TRC
Produktkod. 30137225
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137225 1 g
30011601 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9895501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100295-63-4
Molekylformel C21 H21 N O
Molekylvikt (g/mol) 303.4
Synonym 4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide, Cyprohepatadine N-Oxide
IUPAC-namn 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)-1-metyl-1-oxidopiperidin-1-ium
LEDER C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyproheptadine N-Oxide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
Formel vikt 303.1623