Läs mer
Cyprosulfamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyprosulfamide |
| CAS | 221667-31-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyprosulfamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H18 N2 O5 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O5S/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)18(22)20-26(23,24)14-10-6-12(7-11-14)17(21)19-13-8-9-13/h2-7,10-11,13H,8-9H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22) |
| LEDER | COc1ccccc1C(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(=O)NC3CC3 |
| IUPAC-namn | N-[4-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl]sulfonyl-2-methoxybenzamide |
| Visa mer |