Läs mer
Cyproterone Acetate EP Impurity I, Mikromol™
Beskrivning
Cyproterone Acetate EP Impurity I
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delmadinone Acetate |
| CAS | 13698-49-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Delmadinone Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H27 Cl O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Chloro-3,20-dioxopregna-1,4,6-trien-17-yl Acetate (Delmadinone Acetate, 1,2-Didehydrochlormadinone Acetate), Cyproterone Acetate Imp. I (EP), 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 17-Acetoxy-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetate, Delmadinone acetate, Delminal, Estrex, RS 1301, Tardastrex, Tarden, Zenadrex, Delta1-Chlormadinone acetate, Chlormadinone Acetate Impurity D, Cyproterone Acetate Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h5,8,11-12,16-18H,6-7,9-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-9,11,12,14,15,16-hexahydro-8H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Visa mer |