Läs mer
Cyproterone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyproterone Acetate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 416.1754 |