Läs mer
Cyproterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyproterone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClO3/c1-11(24)22(26)7-5-14-12-9-18(23)17-10-19(25)13-8-16(13)21(17,3)15(12)4-6-20(14,22)2/h9-10,12-16,26H,4-8H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 374.1649 |
| Procent renhet | >95% |