Läs mer
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH Cytotoxicitetsanalys, fluorescens
Beskrivning
CyQUANT cytotoxicity assays provide a simple and reliable method to assess chemical or cell-mediated cellular toxicity. The CyQUANT LDH Cytotoxicity Assays and the CyQUANT Cytotoxicity Assay (G6PD Release Assay) use colorimetric- or fluorescence-based detection to measure the release of cytosolic enzymes (LDH or G6PD) from damaged cells. These cytotoxicity assays are optimized for use on microplate readers and can be used for continuous monitoring of cell health over time since cell lysis is not required, making them versatile tools for high-throughput screening and drug discovery applications.
I den Vybrant™ Cytotoxicitetsanalyssats, skadade och döende celler frisätter glukos-6-fosfatdehydrogenas i omgivande medium. Glukos-6-fosfatdehydrogenaset detekteras genom en enzymatisk process som leder till reduktion av resazurin till rödfluorescerande resorufin. Denna analys kan detektera så få som 500 celler och är känsligare än LDH-frisättningsanalyser.
Cellanalys, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cell-impermeant |
| Färg | Red |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cytotoxicitetsanalyssats (G6PD Release Assay) |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Fläck |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Emission | 587 nm |
| Excitationsvåglängdsområde | 563 nm |
| Visa mer |