Läs mer
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH-cytotoxicitetstester
Beskrivning
CyQUANT cytotoxicitetsanalyser mäter cellulär toxicitet baserat på frisättning av cytosoliska enzymer (LDH eller G6PD) från skadade celler. Dessa cytotoxicitetstester använder antingen kolorimetrisk eller fluorescensdetektion och möjliggör kontinuerlig övervakning av celldöd med mikroplattläsare.
CyQUANT Cytotoxicitetsanalyser ger en enkel och pålitlig metod för att bedöma kemisk eller cellmedierad cellulär toxicitet. CyQUANT LDH cytotoxicitetsanalyser och CyQUANT cytotoxicitetstester (G6PD Release Assay) använder kolorimetrisk eller fluorescensbaserad detektion för att mäta frisättningen av cytosoliska enzymer (LDH eller G6PD) från skadade celler. Dessa cytotoxicitetsanalyser är optimerade för användning på mikroplattläsare och kan användas för kontinuerlig övervakning av cellhälsa över tid eftersom celllys inte krävs, vilket gör dem till mångsidiga verktyg för högkapacitetsscreening och läkemedelsupptäckt.
CyQUANT LDH-cytotoxicitetstester används för att mäta cytotoxicitet genom frisättning av laktatdehydrogenas (LDH), en beprövad indikator på cellulär toxicitet. LDH är ett cytosoliskt enzym som finns i många celler och som frigörs i det omgivande cellkulturmediet när plasmamembranet skadas på grund av cellskada, vävnadsskada eller sjukdom. CyQUANT LDH-analyser möjliggör noggrann och kvantitativ mätning av denna extracellulära LDH-frisättning med antingen kolorimetrisk eller fluorescensdetektion på mikroplattläsare. Dessa LDH-testkit kan användas med olika celltyper, inklusive 3D-cellmodeller. Eftersom LDH som släpps ut i mediet är indikatorn på cytotoxicitet kan dessa tester övervaka cellulär toxicitet från samma prov över tid.
I kolorimetriska CyQUANT LDH-analys (kategorinummer C20300 och C20301) kvantifieras extracellulär LDH-frisättning genom en kopplad enzymatisk reaktion där LDH katalyserar omvandlingen av laktat till pyruvat via NAD+-reduktion till NADH. Diaforas använder sedan NADH för att reducera ett tetrazoliumsalt (INT) till en röd formazanprodukt som kan mätas vid 490 nm.
I fluorescens-LDH-analysen CyQUANT (Kat. nr. C20302 och C20303) kvantifieras extracellulär LDH-frisättning genom en kopplad enzymatisk reaktion där LDH katalyserar omvandlingen av laktat till pyruvat via NAD+-reduktion till NADH. Diaforas använder sedan NADH för att reducera resazurin till resorufin som kan detekteras med en ex/em på 560/590 nm med en fluorescensmikroplattläsare.
Egenskaper hos CyQUANT LDH cytotoxicitetstest
- Bekvämt—add-mix-read-format för adherent- och suspensionsceller, inklusive 3D-cellmodeller
- Accurate—ger en kvantitativ mätning av LDH-frisättning
- Flexibel, —idealisk för högkapacitetsscreening, övervaka cytotoxicitet från samma prov över tid
- Robust—använder stabil LDH-enzymaktivitet som cytotoxisk markör
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | •1 injektionsflaska Reagensblandning • 1 x 12 mL Reporter Mix • 1 x 2,5 ml lyseringsbuffert • 1 x 12 ml stopplösning • 1 x 6μ L LDH positiv kontroll Förvaras vid -20 C, °skyddas från ljus. |
| Beskrivning | CyQUANT™ LDH Cytotoxicitetsanalys, fluorescens |
| Detektionsmetod | Fluorescence |
| För användning med (applikation) | Cytotoxicity Assay |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | LDH cytotoxicitetstest |
| Typ av färg | Resorufin |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Visa mer |