Läs mer
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH Cytotoxicitetsanalys, fluorescens
Produktkod. 16280972
Kvantitet:
1 kit
1000 analyser
200 analyser
Emission:
490 nm
587 nm
590 nm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 200
Varje
Produktkod. 16280972
Brand: Invitrogen™ C20301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay, fluorescens, är en fluorescensanalys som ger en enkel och tillförlitlig metod för att bestämma cellulär cytotoxicitet.
CyQUANT cytotoxicity assays provide a simple and reliable method to assess chemical or cell-mediated cellular toxicity. The CyQUANT LDH Cytotoxicity Assays and the CyQUANT Cytotoxicity Assay (G6PD Release Assay) use colorimetric- or fluorescence-based detection to measure the release of cytosolic enzymes (LDH or G6PD) from damaged cells. These cytotoxicity assays are optimized for use on microplate readers and can be used for continuous monitoring of cell health over time since cell lysis is not required, making them versatile tools for high-throughput screening and drug discovery applications.
CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit är en kolorimetrisk analys som ger en enkel och pålitlig metod för att bestämma cellulär cytotoxicitet. Laktatdehydrogenas (LDH) är ett cytosoliskt enzym som finns i många olika celltyper som frisätts i cellodlingsmediet vid skada på plasmamembranet. De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay Kit tillhandahåller reagenserna för att noggrant och kvantitativt mäta denna extracellulära LDH.
CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit-funktioner inkluderar:
  • Bekvämt —add-mix-read-analysformat för adherent- och suspensionsceller, inklusive 3D-cellmodeller
  • Exakt —ger en kvantitativ mätning av LDH-frisättning
  • Flexibel —idealisk för screening med hög genomströmning, övervaka cytotoxicitet från samma prov över tid
  • Robust —använder stabil LDH-enzymaktivitet som en cytotoxisk markör
LDH är ett cytosoliskt enzym som finns i många olika celltyper och är en väletablerad och pålitlig indikator på cellulär toxicitet. Skador på plasmamembranet resulterar i en frisättning av LDH i det omgivande cellodlingsmediet. Denna extracellulära LDH kan kvantifieras genom en kopplad enzymatisk reaktion där LDH katalyserar omvandlingen av laktat till pyruvat via NAD+-reduktion till NADH. Diaphorase använder sedan NADH för att reducera ett tetrazoliumsalt (INT) till en röd formazanprodukt som kan mätas vid 490 nm. Nivån av formazanbildning är direkt proportionell mot mängden LDH som frisätts i mediet.
De CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit tillhandahåller de reagens som behövs för en enkel, pålitlig kolorimetrisk kvantifiering av cellulär cytotoxicitet. Satsen kan användas med olika celltyper, inklusive 3D-cellmodeller, för att mäta cytotoxicitet medierad av kemiska föreningar såväl som cellmedierad cytotoxicitet. Eftersom LDH i mediet är indikatorn på cellulär cytotoxicitet, kan analysen användas för att övervaka cytotoxicitet från samma prov över tid. För att utföra analysen överförs en alikvot av cellodlingsmediet till en ny platta och reaktionsblandningen tillsätts. Efter 30 minuters inkubation stoppas reaktionen genom att tillsätta stopplösning och absorbansen mäts med en mikroplattläsare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Färg Rött
Innehåll och lagring •Substratblandning, 5 injektionsflaskor lyofilisera
• Analysbuffert, 5 x 600μ L
• Lysbuffert, 12 ml
• Stopplösning, 60 ml
• LDH positiv kontroll, 30μ L Förvaras vid -
5 till -30 C, °skyddas mot ljus
Beskrivning CyQUANT™ LDH-cytotoxicitetsanalys
Detektionsmetod Kolorimetrisk
För användning med (applikation) LDH-cytotoxicitetsanalys
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Produkttyp LDH-cytotoxicitetsanalys
Typ av färg Other Label(s) or Dye(s), Resorufin
Emission 490 nm
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje CyQUANT
Kvantitet 1000 analyser
Frakt skick Torr is