Läs mer
Invitrogen™ CyQUANT™ Cellproliferationsanalyser
Beskrivning
CyQUANT Cellproliferationsanalyser är snabba och mycket känsliga fluorescensmetoder för att räkna celler för att bedöma celltillväxt och cytotoxicitet i mikroplattformat. Dessa analyser använder fluorescerande nukleinsyrabindande färgämnen för att mäta cellantal baserat på DNA-innehåll.
Eftersom mängden DNA i celler är starkt reglerad erbjuder metoder för att upptäcka DNA-innehåll förbättrad noggrannhet jämfört med metabolismbaserade cellproliferations- eller cytotoxicitetsanalyser, vilka kan påverkas av cellförändringar som inte är relaterade till cellantal. CyQUANT cellproliferationsanalyser använder cellpermeanta, DNA-bindande färgämnen som förstärker fluorescens när de binds till nukleinsyror för att mäta cellulärt DNA-innehåll. Den resulterande fluorescerande signalen kan jämföras med standarder för att bestämma cellantal, vilket möjliggör snabba och känsliga mikroplatttester för att mäta cellproliferation och cytotoxicitet.
Välj bland ett utbud av CyQUANT cellproliferationsanalyser baserade på experimentella behov och arbetsflöden.
Och CyQUANT CyQUANT NF (No Freeze) cellproliferationsanalyser ger cellproliferationsmätningar baserade på det totala cellantalet, inklusive både levande och döda celler. Direct CyQUANT Cell Proliferation Assay detekterar endast levande, friska celler genom att använda ett maskerande färgämne som blockerar färgning av döda celler med komprometterade membran, vilket ger mätning av både cellproliferation och cytotoxicitet.
CyQUANT Cellproliferationsanalys
CyQUANT Cellproliferationsanalys (Kat. Nej. C7026) möjliggör exakt DNA-mätning av totalt cellantal med hjälp av den grön-fluorescerande CyQUANT GR-färgen och möjliggör enkel frysning och förvaring av prover i upp till fyra veckor. Jämför enkelt flera prover med minimal hand-on-tid genom att frysa, lysera och läsa fluorescens på en standard mikroplattläsare.
Funktioner hos CyQUANT cellproliferationstestet inkluderar:
Direkt DNA-mätning
—använder den grön-fluorescerande CyQUANT GR-färgen (ex/em 480/520 nm), ett proprietärt färgämne med stark fluorescensförstärkning när det binds till nukleinsyror, för noggrann mätning av DNA-innehåll för att räkna både levande och döda cellerBrett linjärt område
—Kvantifiera 50 till 50 000 celler per brunn utan att förlita dig på metabolisk aktivitetJämför snabbt prover
—jämför flera prover i mikroplattformat med minimal hands-on-tid; Ta helt enkelt bort mediet, frys och lysera cellerna, och läs sedan av fluorescensen på en vanlig mikroplattläsare med fluoresceinfilterBekväm provlagring
—frysa och lagra kursprover i upp till fyra veckor, vilket möjliggör batchanalys och direkt jämförelse av prover tagna vid olika tidpunkterOmfattande kit
—inkluderar CyQUANT GR-färgämnet, celllysbuffert och bakteriofag-DNA λ som referensstandard; extra CyQUANT celllysbuffert tillgänglig separat (Cat. Nej. C7027)
CyQUANT NF (No Freeze) cellproliferationsanalys
CyQUANT NF (No Freeze) Cell Proliferation Assay (Kat. nr C35006 och C35007) erbjuder ett strömlinjeformat protokoll för totalt cellantal genom att eliminera freeze-thaw-cellslyssteget från den ursprungliga CyQUANT Cell Proliferation Assay med hjälp av ett cellpermeant DNA-bindande färgämne och en plasmamembranpermeabilisering/färgleveransreagens. Denna känsliga och snabba cellräkningsanalys ger ett brett detektionsområde och slutförs på bara en timme utan behov av celllys.
Funktioner hos CyQUANT NF Cell Proliferation Assay inkluderar:
Strömlinjeformat protokoll
—eliminerar frys-tö-cellslysstegen med hjälp av cellpermeant och grön-fluorescerande CyQUANT NF DNA-bindande färgämne (ex/em 480/520 nm) i kombination med en plasmamembranpermeabiliseringsreagens för noggrann mätning av DNA-innehåll för att räkna både levande och döda cellerBrett detektionsområde
—linjära detektionsintervall från 100 till 20 000 celler per brunn i en 96-brunns mikroplattaKänslig och snabb analys
—känsligare än MTT eller alamarBlue™ analyser, slutföra proliferationsprotokollet på bara en timmeIngen celllys krävs
—eliminerar behovet av celllys, långa inkubationer, radioaktivitet eller borttagning av fläckar
CyQUANT Direkt cellproliferationsanalys
CyQUANT Direct Cell Proliferation Assay (Cat. nr. C35011, C35012 och C35013) erbjuder ett enkelt, otvättbart, adder-och-läs-arbetsflöde som är idealiskt för högkapacitetsscreening av cellproliferation och cytotoxicitetsanalyser. Denna analys använder en DNA-bindande sond med grön eller röd fluorescerande cellpermeant som går in i alla celler och en cellimpermeant bakgrundssuppressor som blockerar färgning i döda celler eller celler med komprometterade membran, vilket säkerställer att endast levande, friska celler färgas. Analysen mäter förändringar i cellproliferation samt cytotoxicitet för att möjliggöra noggrann bedömning av celltillväxt, livsduglighet och ämnestoxicitet.
Egenskaper hos CyQUANT Direct Cell Proliferation Assay inkluderar:
Dubbel mätning
—bedömer både cellproliferation och membranintegritet, och färgar endast levande, livskraftiga cellerBekvämt arbetsflöde
—inga tvättar, celllys, temperaturutjämningar eller radioaktivitet krävs; Idealiskt för högkapacitetsscreeningTvå lysrörsalternativ
—finns i grön CyQUANT Direct (ex/em 508/527 nm) och röd CyQUANT Direct Red (ex/em 622/645 nm) för multiplexering med andra fluorescerande färgämnen eller proteiner; kan växla mellan HTS- och HCS-plattläsare om multiplexanalyser kräver olika plattformarBrett detektionsområde
—linjär detektion från mindre än 100 till 20 000 celler per brunn i de flesta celltyperSnabbt och enkelt protokoll
—no-wash, homogent format med ett snabbt spridningsprotokoll; blanda helt enkelt proben och suppressorn, tillsätt i cellerna, inkubera i en timme och mät fluorescensStabil signal
—Fluorescerande signal förblir stabil i flera timmar, vilket ger arbetsflödesflexibilitetMultiplexningsförmåga
—kompatibla med spektralt distinkta fluorescerande prober eller luminescenstester eftersom cellerna inte lyseras, vilket möjliggör användning med olika plattformarKorrelation med metabola analyser
—utmärkt överensstämmelse med metabolism- eller energibaserade cellhälsotester ATP för tillförlitlig jämförelse av historiska data
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Celltyp | För celler i kultur |
| Färg | Grön |
| Innehåll och lagring | Innehåller CyQUANT™ GR-färgämne, cellysbuffert och bakteriofagλ DNA. |
| Beskrivning | CyQUANT™ Cellproliferationsanalys, för celler i kultur |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Proliferationsanalys |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Cellproliferationsanalys |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Visa mer |