Läs mer
Invitrogen™ CyQUANT™ Cellproliferationsanalyser
Produktkod. 10422185
Change view
Celltyp:
Celllysbuffert
Direkt röda blodkroppar
Direktcell
För celler i kultur
NF Direct Red Cell
NF-cell
Kvantitet:
10 mikroplattor
100 mikroplattor
1000 analyser
200 analyser
50 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
50ml
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Celltyp Kvantitet Förpackningsstorlek
10422185 Direktcell 10 mikroplattor 1 uppsättning
16565681 Direkt röda blodkroppar 10 mikroplattor -
10585675 Direktcell 100 mikroplattor Varje
17138875 NF Direct Red Cell 100 mikroplattor -
10709253 NF-cell 200 analyser Varje
10402492 För celler i kultur 1000 analyser Varje
10247072 NF-cell 1000 analyser Varje
11580166 Celllysbuffert 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10422185 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C35011
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CyQUANT Cellproliferationsanalyser är snabba och mycket känsliga fluorescensmetoder för att räkna celler för att bedöma celltillväxt och cytotoxicitet i mikroplattformat. Dessa analyser använder fluorescerande nukleinsyrabindande färgämnen för att mäta cellantal baserat på DNA-innehåll.
Eftersom mängden DNA i celler är starkt reglerad erbjuder metoder för att upptäcka DNA-innehåll förbättrad noggrannhet jämfört med metabolismbaserade cellproliferations- eller cytotoxicitetsanalyser, vilka kan påverkas av cellförändringar som inte är relaterade till cellantal. CyQUANT cellproliferationsanalyser använder cellpermeanta, DNA-bindande färgämnen som förstärker fluorescens när de binds till nukleinsyror för att mäta cellulärt DNA-innehåll. Den resulterande fluorescerande signalen kan jämföras med standarder för att bestämma cellantal, vilket möjliggör snabba och känsliga mikroplatttester för att mäta cellproliferation och cytotoxicitet.
Välj bland ett utbud av CyQUANT cellproliferationsanalyser baserade på experimentella behov och arbetsflöden.
Och CyQUANT CyQUANT NF (No Freeze) cellproliferationsanalyser ger cellproliferationsmätningar baserade på det totala cellantalet, inklusive både levande och döda celler. Direct CyQUANT Cell Proliferation Assay detekterar endast levande, friska celler genom att använda ett maskerande färgämne som blockerar färgning av döda celler med komprometterade membran, vilket ger mätning av både cellproliferation och cytotoxicitet.
CyQUANT Cellproliferationsanalys
CyQUANT Cellproliferationsanalys (Kat. Nej. C7026) möjliggör exakt DNA-mätning av totalt cellantal med hjälp av den grön-fluorescerande CyQUANT GR-färgen och möjliggör enkel frysning och förvaring av prover i upp till fyra veckor. Jämför enkelt flera prover med minimal hand-on-tid genom att frysa, lysera och läsa fluorescens på en standard mikroplattläsare.
Funktioner hos CyQUANT cellproliferationstestet inkluderar:
  • Direkt DNA-mätning
    —använder den grön-fluorescerande CyQUANT GR-färgen (ex/em 480/520 nm), ett proprietärt färgämne med stark fluorescensförstärkning när det binds till nukleinsyror, för noggrann mätning av DNA-innehåll för att räkna både levande och döda celler
  • Brett linjärt område
    —Kvantifiera 50 till 50 000 celler per brunn utan att förlita dig på metabolisk aktivitet
  • Jämför snabbt prover
    —jämför flera prover i mikroplattformat med minimal hands-on-tid; Ta helt enkelt bort mediet, frys och lysera cellerna, och läs sedan av fluorescensen på en vanlig mikroplattläsare med fluoresceinfilter
  • Bekväm provlagring
    —frysa och lagra kursprover i upp till fyra veckor, vilket möjliggör batchanalys och direkt jämförelse av prover tagna vid olika tidpunkter
  • Omfattande kit
    —inkluderar CyQUANT GR-färgämnet, celllysbuffert och bakteriofag-DNA λ som referensstandard; extra CyQUANT celllysbuffert tillgänglig separat (Cat. Nej. C7027)
CyQUANT NF (No Freeze) cellproliferationsanalys
CyQUANT NF (No Freeze) Cell Proliferation Assay (Kat. nr C35006 och C35007) erbjuder ett strömlinjeformat protokoll för totalt cellantal genom att eliminera freeze-thaw-cellslyssteget från den ursprungliga CyQUANT Cell Proliferation Assay med hjälp av ett cellpermeant DNA-bindande färgämne och en plasmamembranpermeabilisering/färgleveransreagens. Denna känsliga och snabba cellräkningsanalys ger ett brett detektionsområde och slutförs på bara en timme utan behov av celllys.
Funktioner hos CyQUANT NF Cell Proliferation Assay inkluderar:
  • Strömlinjeformat protokoll
    —eliminerar frys-tö-cellslysstegen med hjälp av cellpermeant och grön-fluorescerande CyQUANT NF DNA-bindande färgämne (ex/em 480/520 nm) i kombination med en plasmamembranpermeabiliseringsreagens för noggrann mätning av DNA-innehåll för att räkna både levande och döda celler
  • Brett detektionsområde
    —linjära detektionsintervall från 100 till 20 000 celler per brunn i en 96-brunns mikroplatta
  • Känslig och snabb analys
    —känsligare än MTT eller alamarBlue™ analyser, slutföra proliferationsprotokollet på bara en timme
  • Ingen celllys krävs
    —eliminerar behovet av celllys, långa inkubationer, radioaktivitet eller borttagning av fläckar
CyQUANT Direkt cellproliferationsanalys
CyQUANT Direct Cell Proliferation Assay (Cat. nr. C35011, C35012 och C35013) erbjuder ett enkelt, otvättbart, adder-och-läs-arbetsflöde som är idealiskt för högkapacitetsscreening av cellproliferation och cytotoxicitetsanalyser. Denna analys använder en DNA-bindande sond med grön eller röd fluorescerande cellpermeant som går in i alla celler och en cellimpermeant bakgrundssuppressor som blockerar färgning i döda celler eller celler med komprometterade membran, vilket säkerställer att endast levande, friska celler färgas. Analysen mäter förändringar i cellproliferation samt cytotoxicitet för att möjliggöra noggrann bedömning av celltillväxt, livsduglighet och ämnestoxicitet.
Egenskaper hos CyQUANT Direct Cell Proliferation Assay inkluderar:
  • Dubbel mätning
    —bedömer både cellproliferation och membranintegritet, och färgar endast levande, livskraftiga celler
  • Bekvämt arbetsflöde
    —inga tvättar, celllys, temperaturutjämningar eller radioaktivitet krävs; Idealiskt för högkapacitetsscreening
  • Två lysrörsalternativ
    —finns i grön CyQUANT Direct (ex/em 508/527 nm) och röd CyQUANT Direct Red (ex/em 622/645 nm) för multiplexering med andra fluorescerande färgämnen eller proteiner; kan växla mellan HTS- och HCS-plattläsare om multiplexanalyser kräver olika plattformar
  • Brett detektionsområde
    —linjär detektion från mindre än 100 till 20 000 celler per brunn i de flesta celltyper
  • Snabbt och enkelt protokoll
    —no-wash, homogent format med ett snabbt spridningsprotokoll; blanda helt enkelt proben och suppressorn, tillsätt i cellerna, inkubera i en timme och mät fluorescens
  • Stabil signal
    —Fluorescerande signal förblir stabil i flera timmar, vilket ger arbetsflödesflexibilitet
  • Multiplexningsförmåga
    —kompatibla med spektralt distinkta fluorescerande prober eller luminescenstester eftersom cellerna inte lyseras, vilket möjliggör användning med olika plattformar
  • Korrelation med metabola analyser
    —utmärkt överensstämmelse med metabolism- eller energibaserade cellhälsotester ATP för tillförlitlig jämförelse av historiska data
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Direktcell
Färg Grön
Innehåll och lagring
  • 0,5 ml CyQUANT™ Direkt nukleinsyrafärgning (komponent A)
  • 2,5 ml CyQUANT™ Direkt bakgrundsdämpare I (komponent B)
  • Förvara båda vid 2 °C till 25 °C. Torka ut och skydda mot ljus.
Kultur Miljö Suspensionscellkultur, adherent cellkultur
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cell Proliferation
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare, Spektrofotometrar, Mikroskop
Produkttyp Cellproliferationsanalys
Typ av färg CyQuant
Formatera 96-well Plate, 384-well Plate, 1536-well Plate
Inkubationstid 60 min
Produktlinje CyQUANT
Kvantitet 10 mikroplattor
Frakt skick Rumstemperatur
Excitation/Emission 508/527 nm
Excitationsvåglängd 480 nm
Emissionsvåglängd 535 nm