Läs mer
Invitrogen™ CyQUANT™ NF-cellproliferationsanalys
Beskrivning
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Funktioner av CyQUANT™ NF Cell Proliferation Assay Kit:
En snabb och enkel metod för att mäta cellproliferation
De CyQUANT™ NF-cellproliferationsanalys kräver inte cellys, långa inkubationer, radioaktivitet eller avlägsnande av fläckar från celler. De CyQUANT™ NF-analysen eliminerar frys-upptiningscell-lyssteget för originalet CyQUANT™ cellproliferationsanalys genom att använda ett cellgenomsläppligt DNA-bindande färgämne i kombination med ett plasmamembranpermeabiliseringsreagens. De CyQUANT™ NF Cell Proliferation Assay Kit kan användas i antingen 96-brunnars eller 384-brunnars mikroplattor och finns i två konfigurationer: ett 200 assay kit (C35007) för mindre provstorlekar och ett 1000 assay kit (C35006) för högkapacitetstillämpningar.
AlamarBlue™ är ett registrerat varumärke som tillhör TREK Diagnostic Systems.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | NF Cell |
| Innehåll och lagring | •CyQUANT™ NF dye reagent •Dye delivery reagent •5X HBSS buffer (Hank’s balanced salt solution) It is possible to observe precipitate in HBSS buffer. The precipitate does not have an impact on the use of this kit, nor the results that are gathered from its use. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Proliferationsanalys |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare, HTS Reader |
| Produkttyp | Cellproliferationsanalys |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Formatera | 384-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| Produktlinje | CyQUANT™ |
| Kvantitet | 200 analyssatser |
| Visa mer |