Läs mer
Invitrogen™ CyQUANT™ NF-cellproliferationsanalys
Produktkod. 16565681
Celltyp:
Celllysbuffert
Direct Cell
Direct Red Cell
Däggdjursceller
För celler i kultur
NF Direct Red Cell
NF-cell
Kvantitet:
1 000 analyser
10 mikroplattor
100 Microplates
100 mikroplattor kit
1000 analyser
200 analyssatser
50 ml
Kit med 10 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
50ml
Varje
Produktkod. 16565681
Brand: Invitrogen™ C35013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CyQUANT™ NF Cell Proliferation Assay Kit
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Analysen består av en cellgenomtränglig DNA-bindande röd fluorescerande sond och en cellimpermeant bakgrundsdämpare. Sonden och suppressorn blandas och sätts till celler; sonden färgar alla celler, medan suppressorn bara kommer in i döda celler eller celler med komprometterade cellmembran, vilket undertrycker sondfluorescens på dessa platser. Resultatet är att endast friska celler upptäcks.
CyQUANT Direkta röda cellproliferationsanalysfunktioner inkluderar:
  • Bekvämt —inga tvättar, cellys eller temperaturutjämning; lägg bara till och läs för att upptäcka förändringar i adherent- och suspensionscellproliferation
  • Exakt – baserat på mängden cellulärt DNA, som är mycket reglerat och oberoende av cellernas metaboliska tillstånd
  • Robust – optimerad röd fluorescerande sond och bakgrundsdämpare resulterar i en mycket känslig analys med ett stort dynamiskt område
  • Stabil—röd fluorescerande signalstabilitet i sju timmar, idealisk för stora screeninganalyser
  • Multiplex aktiverad - kan kombineras med spektralt distinkta fluorescerande eller luminescerande avläsningar
De CyQUANT Direct assay är en röd fluorescensbaserad proliferations- och cytotoxicitetsanalys för mikroplattläsare med ett linjärt detektionsområde från mindre än 100 till 20 000 celler per brunn för de flesta celltyper. Analysen utan tvättning, add-mix-read kan slutföras på en timme. De röda fluorescerande excitations- och emissionsvåglängderna resulterar i en analys som är idealisk för multiplexering med gröna fluorescerande färgämnen eller proteiner. Dessutom är den fluorescerande signalen stabil i flera timmar, för ytterligare arbetsflödesbekvämlighet.
Eftersom mängden DNA i celler är mycket reglerad, är detektionsmetoder baserade på att bestämma mängden DNA mycket exakta. De CyQUANT Direct Red Cell Proliferation Assay består av en röd fluorescerande cellgenomsläpplig DNA-bindande sond och ett bakgrundssuppressorfärgämne. Sonden och suppressorn blandas, sätts till cellerna, inkuberas i en timme och sedan mäts fluorescensen. Sonden går in i alla celler, men suppressorn går bara in i döda celler eller celler med skadade membran. När det kommer in i döda och döende celler undertrycker bakgrundssuppressorfärgen signalen från den fluorescerande sonden, vilket resulterar i att endast friska celler detekteras. Alltså CyQUANT Direct Red-analys kan användas för att mäta förändringar i proliferation såväl som cytotoxicitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Celltyp Direct Red Cell
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Torka ut och skydda mot ljus.
Beskrivning CyQUANT™ Direkt röd cellproliferationsanalys
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Proliferationsanalys
För användning med (utrustning) HTS-läsare, Mikroplattläsare, Microscope, HTS Reader
Produkttyp Cellproliferationsanalys
Typ av färg Other Labels or Dyes
Emission 645 nm
Excitationsvåglängdsområde 622 nm
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje CyQUANT
Kvantitet 10 mikroplattor
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Excitation/Emission 508/527 nm