Läs mer
Invitrogen™ CyQUANT™ NF-cellproliferationsanalys
Produktkod. p-7075793
Celltyp:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
Däggdjursceller
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Kvantitet:
1 000 analyser
10 mikroplattor
100 Microplates
100 mikroplattor kit
1000 analyser
200 analyssatser
50 mL
Kit med 10 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
50ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10422185
Brand: Invitrogen™ C35011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CyQUANT™ NF Cell Proliferation Assay Kit
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Upplev ett bekvämare arbetsflöde för dina projekt för screening av hög genomströmning av cytotoxicitet och spridning med CyQUANT™ –Direkt cellproliferationsanalys krävs inga tvättar, cellys, temperaturutjämningar eller radioaktivitet. DNA-baserade analyser har visat sig vara bland de mest känsliga cellhälsoindikatorerna och dataöverensstämmelse med metaboliskt baserade analyser är utmärkt. De CyQUANT™ Direktanalys är en mycket känslig och robust metod för att bedöma celltillväxt, livsduglighet eller föreningstoxicitet i en rad tillämpningar, från screening med hög genomströmning till bioproduktion.
Funktioner av CyQUANT™ Direkt cellproliferationsanalys inkluderar:
  • Bekvämare arbetsflöde för screening med hög –genomströmning, inga tvättar, cellys, temperaturutjämningar eller radioaktivitet krävs
  • Snabbt protokoll, hög känslighet och dynamiskt omfång
  • Mäter oberoende av metaboliskt tillstånd hos celler på standard fluorescerande plattläsare
  • Multiplexanalyser med användning av en spektralt distinkt fluorescerande eller en luminescerande avläsning
    Snabb och bekväm, med stort dynamiskt omfång
    De CyQUANT™ Direktanalys är en fluorescensbaserad proliferations- och cytotoxicitetsanalys för mikroplattläsare med ett linjärt detektionsområde från mindre än 100 till 20 000 celler per brunn i de flesta celltyper. No-wash, homogena format och snabba add-mix-read-protokollet gör CyQUANT™ Direkt analys idealisk för HTS-applikationer. Analysen kan slutföras på en timme, utan tvättar, ingen cellys eller temperaturutjämning krävs. Signalen är stabil i flera timmar, vilket ger ytterligare arbetsflödesbekvämlighet.
    Hur det fungerar
    De CyQUANT™ Direkt analys är baserad på ett cellgenomsläppligt DNA-bindande färgämne i kombination med ett maskeringsfärgämne. Cellulärt DNA är mycket reglerat och uppskattningar av cellantal baserade på DNA är mycket exakta. Maskeringsfärgen blockerar färgning av döda celler eller celler med skadade cellmembran vilket resulterar i att endast friska celler färgas. De CyQUANT™ Direkt analys mäter därför såväl proliferation som membranintegritet, ett annat mått på cellhälsa. Användare av metaboliskt baserade cellhälsoanalyser kan lätt jämföra historiska data med resultat från CyQUANT™ Direkt analys, som konkordansanalyser baserade på metabolism eller energi (ATP ) har visat sig vara utmärkt. Dessutom är det möjligt att multiplexa med spektralt distinkta fluorescerande prober eller luminescensanalyssatser eftersom celler inte lyseras. Dessutom tillåter den fluorescerande signalen användaren att växla mellan HTS- och HCS-plattläsare om multiplexanalyser kräver olika plattformar.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Celltyp Direct Cell
    Färg Klart
    Innehåll och lagring
    • 0,5 ml CyQUANT™ Direkt nukleinsyrafärgning (komponent A)
    • 2,5 ml CyQUANT™ Direkt bakgrundsdämpare I (komponent B)
    • Förvara båda vid 2 °C till 25 °C. Torka ut och skydda mot ljus.
    Kultur Miljö Suspensionscellkultur, adherent cellkultur
    Detektionsmetod fluorescens
    För användning med (applikation) Proliferationsanalys
    För användning med (utrustning) Mikroplattläsare, Spektrofotometrar, Mikroskop, HTS-läsare
    Produkttyp Cellproliferationsanalys
    Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
    Emission Synlig
    Formatera 96-brunnars platta, 1536-brunnars platta, 384-brunnars platta
    Inkubationstid 60 min
    Produktlinje CyQUANT™ , Molecular Probes™
    Kvantitet Kit med 10 mikroplattor
    Frakt skick Rumstemperatur
    Excitation/Emission 508/527 nm