Läs mer
Cyrene, TRC
Produktkod. 30357915
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357915 50 mL
30363863 250 mL
30353802 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30357915 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99541350ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53716-82-8
Molekylformel C6H8O3
Molekylvikt (g/mol) 128.13
Synonym (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, (5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, Cyrene, Dihydrolevoglucosenone
IUPAC-namn (1S,5R)-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-4-ett
LEDER O=C1CC[C@H]2CO[C@@H]1O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyrene
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Formel vikt 128.0473