Läs mer
Cyromazine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyromazine-d4 |
| CAS | 1219804-19-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 2H4 H6 N6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N2-(Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C(Nc2nc(N)nc(N)n2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-N-(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Visa mer |