Läs mer
Cyromazine, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyromazine |
| CAS | 66215-27-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyromazine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C6 H10 N6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12) |
| LEDER | Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1 |
| IUPAC-namn | 4-N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.18 |
| Visa mer |