Läs mer
Cyromazine, MedChemExpress
Produktkod. 16438736
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16438736 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16438736 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1331
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cyromazine is a triazine insect growth regulator used as an insecticide and an acaricide.
Cyromazine is a triazine insect growth regulator used as an insecticide and an acaricide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyromazine
Fysisk form Solid
CAS 66215-27-8
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10N6
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Cyromazin CGA-72662
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 1.8 mg/mL (10.83 mM)
LEDER NC1=NC(N)=NC(NC2CC2)=N1
Molekylvikt (g/mol) 166.18
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98.0%