Läs mer
Cyromazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyromazine |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12) |
| Formel vikt | 166.0967 |