Läs mer
Cys-mcMMAD, MedChemExpress
Beskrivning
Cys-mcMMAD is a drug-linker conjugate for ADC. MMAD is a potent tubulin inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cys-mcMMAD |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C54H84N8O11S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C2=NC=CS2)CC3=CC=CC=C3)=O)OC)=O)OC)N(C([C@H](C(C)C)NC([C@H](C(C)C)N(C(CCCCCN4C(CC(SC[C@@H](C(O)=O)N)C4=O)=O)=O)C)=O)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 1085.42 |
| Formel vikt | 1085.42 |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Visa mer |