missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Cysmethynil

Beskrivning
Cysmethynil is an isoprenylcysteine carboxylmethyltransferase (ICMT) inhibitor (IC50 = 2.4 μM). Cysmethynil reduces growth of RAS-mutant cell lines in vitro and in vivo (EC50 = 20 μM) and reduces cell viability in a variety of cell lines (IC50 = 16.8-23.3 μM). Tumor growth, mTOR signaling and cell proliferation are inhibited by cysmethynil; apoptosis is induced. Cysmethynil increases p27 and p21 proteins and arrests cell-cycle at the G1 phase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3-Methylphenyl)-1-octyl-1 H-indole-3-acetamide |
| CAS | 851636-83-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Other Transferase Inhibitors |
| Molekylformel | C25H32N2O |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?