Läs mer
Cystamindihydroklorid, 97 %
Produktkod. 10520191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10520191 100 g Plastflaska 100g
10500191 25 g Plastflaska 25g
10359283 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10520191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111771000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-17-7 | C4H12N2S2·2HCl | 225,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-17-7
Molekylformel C4H12N2S2·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 225.2
MDL-nummer MFCD00012905
InChI-nyckel YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC-namn 2-(2-aminoetyldisulfanyl)etanamin;dihydroklorid
LEDER C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cystamine dihydrochloride
Smältpunkt 220 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel S2(CH2CH2NH2)2·2HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 287
Merck Index 15, 2773
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i aceton, etanol
Formel vikt 225.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cystamine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.