Läs mer
Cystamindihydroklorid, 97+%
Product Code. 11499917
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11499917 25 g 25g
11409927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11499917 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22873.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 56-17-7 | C4H14Cl2N2S2 | 225,19 g/mol
Cystamin dihydroklorid fungerar som ett anti-infektionsmedel, som används vid behandling av urinvägsinfektioner. Det används också som ett strålskyddsmedel som stör sulfhydrylenzymer. Vidare fungerar det som en heparinantagonist och sulfhydrylmodifierande reagens. Utöver detta används det som en hämmare av TGase.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cystamin dihydroklorid fungerar som ett anti-infektionsmedel, som används vid behandling av urinvägsinfektioner. Det används också som ett strålskyddsmedel som stör sulfhydrylenzymer. Vidare fungerar det som en heparinantagonist och sulfhydrylmodifierande reagens. Utöver detta används det som en hämmare av TGase.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-17-7
Molekylformel C4H14Cl2N2S2
Molekylvikt (g/mol) 225.19
MDL-nummer MFCD00012905
InChI-nyckel YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC-namn 2-(2-aminoetyldisulfanyl)etanamin;dihydroklorid
LEDER C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Cystamine dihydrochloride
Smältpunkt 217 °C till 220 °C
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel (H2NCH2CH2S)2·2HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 3616850
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,2776
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 225.2
Procent renhet ≥97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cystamine dihydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cystamine dihydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.