Läs mer
Cystamin-dihydroklorid, min. 97,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11467540 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467540 25 g 25g
11447540 1 g 1g
11457540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467540 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210049225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 25g
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 56-17-7
Molekylformel C4H14Cl2N2S2
Molekylvikt (g/mol) 225.19
InChI-nyckel YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC-namn 2-(2-aminoetyldisulfanyl)etanamin;dihydroklorid
LEDER C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cystamine dihydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall min. 97,0 %
Kvantitet 25 g
Formel vikt 225.2
Fysisk form Pulver