Läs mer
Cystamindihydroklorid, TRC
Produktkod. 30357587
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30357587 1 g
1 options
Produktkod. 30357587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9894501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cystamine Dihydrochloride
CAS 56-17-7
Molekylformel C4 H12 N2 S2 . 2 Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Ethanamine, 2,2'-dithiobis-, hydrochloride (1:2) (ACI), Ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride (9CI), Ethylamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride (8CI), 2,2'-Dithiobis[ethylamine] dihydrochloride, 2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulfide dihydrochloride, Cystamine dichlorohydrate, Cystamine dihydrochloride, Cystamine hydrochloride, WR 352, 2,2'-Dithiobis[ethanamine] hydrochloride (1:2)
InChI formel InChI=1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.NCCSSCCN
IUPAC-namn 2-(2-aminoetyldisulfanyl)ethanamin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 225.2
Formel vikt 223.9975