Läs mer
Cystaminium Dichloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 56-17-7 |
| Smältpunkt | 217°C to 220°C |
| Molekylformel | [H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] · 2 HCl |
| MDL-nummer | MFCD00012905 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Cystaminium dichloride, Cystamine dihydrochloride, Cystaminium dichloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.2 |
| Kvalitet | Research |