missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cystatin B/Stefin B Antibody (CPTC-CSTB-3), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08538AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cystatin B/Stefin B Monoclonal antibody specifically detects Cystatin B/Stefin B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Cystatin B/Stefin B | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| CPI-B, CST6cystatin B (liver thiol proteinase inhibitor)10STFBcystatin-B, cystatin B (stefin B), EPM1, Liver thiol proteinase inhibitor, PME, stefin B, stefin-B | |
| Recombinant full-length human Cystatin B/Stefin B protein (Uniprot: P04080) | |
| 100 μg | |
| Cancer | |
| 1476 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CPTC-CSTB-3 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering