Läs mer
Invitrogen™ Råtta Cystatin C ELISA Utrustning
Produktkod. 15405373
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15405373
Brand: Invitrogen™ ERCST3
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Råttan Cystatin C (CST3) ELISA kvantifierar Rt-cystatin C i råttserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Rt Cystatin C. Metodens princip Råttan Cystatin C fastfas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Cystatin C, en medlem av typ 2-cystatinsuperfamiljen, är en potent hämmare av cysteinproteinaser, både endogena (lysosomala katepsiner) och patogena. Cystatin C är ett 13 kDa utsöndrat protein som finns i höga koncentrationer i biologiska vätskor och tros uttryckas av alla mänskliga kärnförsedda celler. Förändringar i Cystatin C har dokumenterats vid ett antal hjärt-kärlsjukdomar, inklusive ateroskleros, amyloidangiopati och hjärtinfarkt. Dess låga molekylvikt innebär också att Cystatin C kan användas som en markör för njursvikt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P14841
Analysintervall 1,029 till 750 ng/ml
Analyskänslighet 1.2 ng/mL
Kalibreringsområde 1,2 ng/ml till 750 ng/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: råtta CINC-2, CINC-3, CNTF, Fractalkine, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3, beta-NGF, TIMP-al ,.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Råtta
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 25307
Gensymbol Cst3
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptos
Provvolym Plasma 25μ L, Serum 25μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym CYSC
Mål Cystatin C
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter