Läs mer
Cysteamine-d4 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30362710
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362710 10 mg
30360381 50 mg
30359757 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30362710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99200210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219805-04-5
Molekylformel C2 2H4 H3 N S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 117.63
Synonym 2-Aminoethane-1,1,2,2-d4-thiol hydrochloride, Cysteamine-d4 hydrochloride, 2-Aminoethane-d4-thiol hydrochloride, Mercaptamine-d4 hydrochloride
IUPAC-namn 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethanethiol;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cysteamine-d4 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1D2,2D2;
Formel vikt 117.0317