Learn More
Cysteamine hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. 16490668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
16490668 5 g
1 options
Product Code. 16490668 Supplier Medchem Express Supplier No. HY77591
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Specifications
Kemiskt namn eller material Cysteamine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 156-57-0
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C2H8ClNS
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym 2-Aminoethanethiol hydrochloride2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (2200.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (440.10 mM)
LEDER SCCN.Cl
Molekylvikt (g/mol) 113.61
Formel vikt 113.61
Procent renhet 95.0%