Läs mer
Cysteaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 17931315
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17931315 50 mg
17964565 25 g
17950815 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17931315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99200050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-57-0
Molekylformel C2 H7 N S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 113.61
Synonym Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (1:1), Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (8CI,9CI), 1-Amino-2-mercaptoethane hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Aminoethanthiol hydrochloride, 2-Mercaptoethanamine hydrochloride, 2-Mercaptoethanaminium chloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Mercaptoethylammonium chloride, 2-Thioethylamine hydrochloride, CI 9148, CT 2000, Cysteamine chlorohydrate, Cysteamine hydrochloride, Cysteaminium chloride, Cysteinamine hydrochloride, Lynovex, Mercamine hydrochloride, Merkamin hydrochloride, β-Mercaptoethylamine hydrochloride
IUPAC-namn 2-aminoetanetiol; hydroklorid
LEDER Cl.NCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cysteamine Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Formel vikt 113.0066