Learn More
Cysteamine Hydrochloride, TRC
Product Code. 17964565
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
10 g
25 g
Unit Size:
10g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
17964565 25 g 25g
17931315 50 mg 50mg
17950815 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17964565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC99200025G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-57-0
Molecular Formula C2 H7 N S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 113.61
Synonym Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (1:1), Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (8CI,9CI), 1-Amino-2-mercaptoethane hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Aminoethanthiol hydrochloride, 2-Mercaptoethanamine hydrochloride, 2-Mercaptoethanaminium chloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Mercaptoethylammonium chloride, 2-Thioethylamine hydrochloride, CI 9148, CT 2000, Cysteamine chlorohydrate, Cysteamine hydrochloride, Cysteaminium chloride, Cysteinamine hydrochloride, Lynovex, Mercamine hydrochloride, Merkamin hydrochloride, β-Mercaptoethylamine hydrochloride
IUPAC Name 2-aminoethanethiol;hydrochloride
SMILES Cl.NCCS
Specifica
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Formula Weight 113.0066
Chemical Name or Material Cysteamine Hydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.