Läs mer
Beskrivelse
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human cysteine/histidine-rich 1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: ECQDRVTQCKYKRIGCPWHGPFHELTVHEAACAHPTKTGSELMEILDGMDQSHRKEMQLYNSIFSLLSFEKIGYTEVQFRPYRTDDFIT The cysteine/histidine-rich 1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The cysteine/histidine-rich 1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Tekniske data
Tekniske data
| Gen-ID (Entrez) | 50626 |
| Produktlinje | Novus |
| Reningsmetod | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Vanligt namn | Cysteine/histidine-rich 1 Recombinant Protein Antigen |
| Innehåll och lagring | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulering | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| För användning med (applikation) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | CHRP, cysteine and histidine rich 1, cysteine and histidine-rich protein 1, cysteine/histidine-rich 1, KIAA0496cysteine and histidine rich protein, MGC13010 |
| Gensymbol | CYHR1 |
| Etiketttyp | Unlabeled |
| Vis mere |
For Research Use Only.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?