missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cysteine Protease inhibitor, MedChemExpress
Beskrivning
Cysteine Protease inhibitor is an inhibitor of cysteine protease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cysteine Protease inhibitor |
| CAS | 921625-62-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H14N4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (165.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC1=NC(OC2=CC(C3=CC=C(CN)C=C3)=CC=C2)=CC=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.33 |
| Formel vikt | 302.33 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?