missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cysteine-S-sulfate, Monohydrate, TRC

Produktkod. 30011458
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011458 250 mg
17972055 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC997200250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 210110-94-4
Molekylformel C3 H7 N O5 S2 . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 219.24
Synonym L-Cysteine, hydrogen sulfate (ester), monohydrate (9CI)
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfosulfanylpropanoic acid;hydrate
LEDER O.N[C@@H](CSS(=O)(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cysteine-S-sulfate, Monohydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7NO5S2.H2O/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.9871
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.