missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cytarabine-5,6-d2, CDN

Produktkod. 30327650
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327650 0.005 g
30319745 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327650 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND70530.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cytarabine-5,6-D2
CAS 40632-26-6
Molekylformel C9 2H2 H11 N3 O5
Kvantitet 0.005 g
Synonym 2(1 H)-Pyrimidinone-5,6-d2, 4-amino-1-β-D-arabinofuranosyl- (9 CI), Cytosine-5,6-d2-1-β-D-arabinofuranoside, Cytarabine-d2, 4-Amino-1-β-D-arabinofuranosyl-2(1 H)-pyrimidinone-5,6-d2, Cytarabine-5,6-D2
InChI formel InChI=1 S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15 H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1/i1D,2 D
LEDER [2 H]C1=C([2 H])C(=NC(=O)N1[C@@H]2 O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2 O)N
IUPAC-namn 4-amino-5,6-dideuterio-1-[(2 R,3 S,4 S,5 R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 245.23
Formel vikt 245.0981 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.