Läs mer
Cytarabine EP Förorening A, Mikromol™
Beskrivning
Cytarabine EP Förorening A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uracil Arabinoside |
| CAS | 3083-77-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Uracil Arabinoside |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H12 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-β-D-Arabinofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Uracil Arabinoside), Ara-U, Arabinofuranosyluracil, Arabinosyluracil, Arauridine, NSC 68928, Spongouridin, Spongouridine, Uracil arabinoside, Cytarabine Imp. A (EP), 1-beta-d-arabinofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (uracil arabonoside), Uracil, 1-beta-D-arabinofuranosyl- (6CI,7CI,8CI), 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil, Uracil beta-D-arabinofuranoside, Nelarabine related, Uracil Arabinofuranoside, GR 46541X, 282U85, Cytarabine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion |
| Visa mer |