Läs mer
Cytarabine, LoGiCal
Produktkod. 30460928
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460928 10 mg
1 options
Produktkod. 30460928 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1117.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytarabine
CAS 147-94-4
Analyt- eller komponentnamn Cytarabine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H13 N3 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cytarabine, 4-amino-1-beta-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 243.22
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 243.0855 g/mol