Läs mer
Cytarabine, MedChemExpress
Beskrivning
Cytarabine, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine has antiviral effects against HSV. Cytarabine shows anti-orthopoxvirus activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cytarabine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 147-94-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H13N3O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Cytosine β-D-arabinofuranoside Cytosine Arabinoside Ara-C |
| Löslighetsinformation | H2O : 48 mg/mL (197.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.3 mg/mL (71.13 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |