Läs mer
Cytarabine, Mikromol™
Beskrivning
Cytarabine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cytarabine |
| CAS | 147-94-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cytarabine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H13 N3 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Cytarabine, 4-amino-1-beta-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one |
| Visa mer |