Läs mer
Tocris Bioscience™ Cytarabine
Produktkod. 18732734
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18732734 50 mg
1 options
Produktkod. 18732734 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4520/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nucleoside analog; inhibits DNA replication
Nucleoside analog of deoxycytidine; inhibits DNA replication by incorporating into DNA (IC50 = 0.04 μM in L1210 and CEM cell lines). Displays no inhibitory effects on RNA synthesis. Causes S phase cell cycle arrest in ML-1 cell lines; cytotoxic in L5817Y leukemia cells. Antineoplastic and antileukemic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytarabine
CAS 147-94-4
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C9H13N3O5
Formel vikt 243.22
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 243.219