Läs mer
Cytidine 3'(2’)-Monophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cytidine-3'-monophosphate |
| Molekylformel | C9 H14 N3 O8 P |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-6(14)7(4(3-13)19-8)20-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 323.0519 |