Läs mer
MedChemExpress Cytidine
Produktkod. 16442069
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16442069 1 g
1 options
Produktkod. 16442069 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB0158
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Cytidine is a pyrimidine nucleoside and acts as a component of RNA. Cytidine is a precursor of uridine. Cytidine controls neuronal-glial glutamate cycling, affecting cerebral phospholipid metabolism, catecholamine synthesis, and mitochondrial function.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 243.22 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.78%
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (205.58 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (205.58 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 65-46-3
Synonym Cytosine β-D-riboside∣ Cytosine-1-β-D-ribofuranoside