Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-difosfatdinatriumsalt, 95 %
Produktkod. 15496269
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496269 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15496269 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64234.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54394-90-0 | C9H13N3Na2O11P2 | 447,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine-5'-diphosphate disodium salt
CAS 54394-90-0
Färg Vitt
Molekylformel C9H13N3Na2O11P2
MDL-nummer MFCD00084682
Kvantitet 1 g
Synonym CDP disodium salt
InChI-nyckel ZGDYAAWYYNVXEB-WFIJOQBCSA-L
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn dinatrium;(2R,3R,4S,5S)-2-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oximetyl]oxolan-3,4-diolat
Molekylvikt (g/mol) 447.14
PubChem CID 131632379
Formel vikt 447.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.