Läs mer
Cytidin-5-difosfat natriumsalt, TRC
Produktkod. 30137569
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137569 5 g
30006370 1 g
30004911 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137569 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9983235G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51855-98-2
Molekylformel C9H15N3O11P2 . xNa
Molekylvikt (g/mol) 447.14
Synonym CDP Sodium Salt
IUPAC-namn disodium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl] vätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine-5-diphosphate Sodium Salt
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H15N3O11P2.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
Formel vikt 425.0001