missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cytidin-5'-difosfattrinatriumsalt,≥ 98 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11432152 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432152 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11432152 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215075850

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cytidine-5'-diphosphate Trisodium Salt
CAS 34393-59-4
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C9H12N3Na3O11P2
MDL-nummer MFCD00065201
Kvantitet 50 mg
Synonym cytidine 5'-diphosphate trisodium salt
InChI-nyckel JENUKVZGXGULDX-LLWADOMFSA-K
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn trinatrium ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonato}oxi)fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 469.12
PubChem CID 131674171
Formel vikt 469.12
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.