Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-difosfokolinnatriumsalt
Produktkod. 15456239
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456239 10 g 10g
15466239 25 g 25g
15476239 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15456239 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64161.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Intermediär i syntesen av fosfatidylkolin; även en fosfolipashämmare | CAS: 33818-15-4 | C14H25N4NaO11P2 | 510,31 g/mol
Cytidin-5'-difosfokolinnatriumsalthydrat fungerar som ett neuroprotektivt medel i situationer av hypoxi och ischemi. Det används som biosyntetisk mellanprodukt av membranfosfolipider. Det är en cerebral vasodilator och hämmar PLA2-aktivering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Cytidin-5′ -difosfokolinnatriumsalthydrat fungerar som ett neuroprotektivt medel i situationer av hypoxi och ischemi. Det används som biosyntetisk mellanprodukt av membranfosfolipider. Det är en cerebral vasodilator och hämmar PLA2-aktivering.
Löslighet Lösligt i vatten (100 mg
/ml).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33818-15-4
Molekylformel C14H25N4NaO11P2
Molekylvikt (g/mol) 510.31
MDL-nummer MFCD00150508
InChI-nyckel YWAFNFGRBBBSPD-OCMLZEEQSA-M
Synonym citicolinesodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium, cdp-choline sodium, citicoline, sodium, cdp-choline, sodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-amino-2-oxo-1-pyrimidinyl-3,4-dihydroxy-2-oxolanyl methoxy-oxidophosphoryl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl-3,4-bis oxidanyl oxolan-2-yl methoxy-oxidanidyl-phosphoryl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate
PubChem CID 46738085
IUPAC-namn natrium; [[(2S,3R,4S,5S)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl] 2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER [Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Beilstein 4110040
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/ml).
Formel vikt 510.31 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.