Läs mer
Cytidin 5'-Difosfocholin, TRC
Produktkod. 30137477
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30137477 2.5 g 2.5g
30012368 500 mg -
30005382 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137477 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9983132.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 987-78-0
Molekylformel C14 H26 N4 O11 P2
Molekylvikt (g/mol) 488.32
Synonym Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, Choline, hydroxide, 5'-ester with cytidine 5'-(trihydrogen pyrophosphate), inner salt (8CI), Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, hydroxide, inner salt, Audes, CDP-choline, Cereb, Choline 5'-cytidine diphosphate, Choline cytidine diphosphate, Citicholine, Citicoline, Citidoline, Citifar, Cognizin, Colite, Corenalin, Cyscholin, Cytidine 5'-(choline diphosphate), Cytidine 5'-(cholinyl pyrophosphate), Cytidine 5'-diphosphate choline, Cytidine 5'-diphosphocholine, Cytidine choline diphosphate, Cytidine diphosphate choline, Cytidine diphosphate choline ester, Cytidine diphosphocholine, Cytidine diphosphorylcholine, Cytidoline, Difosfocin, Emicholine F, Ensign, Haocolin, Hornbest, NSC 122002, Neucolis, Nicholin, Nicolin, Niticolin, Reagin, Recofnan, Recognan, Rexort, Sintoclar, Somazina, Somazine, Suncholin
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxi-hydroxyfosforyl] 2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine-5'-diphosphocholine
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H26N4O11P2/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25)/t9-,11-,12-,13-/m1/s1
Formel vikt 488.1073