Läs mer
Cytidin 5'-monofosfat, TRC
Produktkod. 30006165
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006165 1 g
30005129 5 g
17988584 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9983051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-37-6
Molekylformel C9 H14 N3 O8 P
Molekylvikt (g/mol) 323.2
Synonym 5'-Cytidylic acid, 5'-CMP, CMP, CMP (nucleotide), Cytidine 5'-(dihydrogen phosphate), Cytidine 5'-monophosphate, Cytidine 5'-monophosphoric acid, Cytidine 5'-phosphate, Cytidine 5'-phosphoric acid, Cytidine monophosphate, Cytidine, mono(dihydrogen phosphate) (ester), Cytidylic acid, Cytosine 5'-monophosphate
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metyldihydrogenfosfat
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine-5'-monophosphate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vikt 323.0519
Procent renhet >95%